Learn More
Sodium methoxide, pure, anhydrous powder, Thermo Scientific Chemicals
24.32€ - 243.21€
Identificatori chimici
CAS 124-41-4, 497-19-8, 1310-73-2
Formula molecolare CH3NaO
Molecular Weight (g/mol) 54.02
Numero MDL MFCD00012179
InChI Key WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
PubChem CID 10942334
IUPAC Name sodium;methanolate
SMILES C[O-].[Na+]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10327500
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
173120050
5 g Glass bottle
24.32€
5g
10687953
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
173121000
100 g Glass bottle
36.48€
100g
10675042
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
173125000
500 g Glass bottle
58.79€
500g
10236873
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
173120025
2.5 kg Plastic Drum
243.21€
2.50kg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
124-41-4, 497-19-8, 1310-73-2
54.02
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
10942334
C[O-].[Na+]
CH3NaO
MFCD00012179
sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
sodium;methanolate
Specifica
Sodium methoxide
124-41-4, 497-19-8, 1310-73-2
White-Yellow
CH3NaO
MFCD00012179
01, 280
15, 8775
Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in methanol and ethanol, insoluble in hydrocarbons(benzene, toluene, xylene
C[O-].[Na+]
54.02
54.02
Pure
total alkalinity (as NaOCH3):> 99%
126.0°C
0.8
CH3ONa
1431
01,1091; 02,385; 03,259; 04,457; 05,617; 06,545; 08,463; 11,489; 13,352
sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N
sodium;methanolate
10942334
≥97% (NaOCH3)
Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Self-heating; may catch fire.
Flammable solid.
Harmful if swallowed.
May be corrosive to metals.
Reacts violently with water.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-699-5
missing translation for 'rtecsNumber' : PC3570000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identificativo prodotto
  • Sodium methoxide, anhydrous powder
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Sostanza autoriscaldante Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H251-Autoriscaldante; può infiammarsi.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H228-Solido infiammabile.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P235+P410-Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.