Learn More
Sodium phosphate, dibasic, 99+%, for analysis, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10440481
Sodium phosphate, dibasic, 99+%, for analysis, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10440481
500 g, Flacone in plastica
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Codice prodotto. 10440481
Marca: Thermo Scientific Acros 204855000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampone biologico per analisi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7558-79-4
Formula molecolare HNa2O4P
Molecular Weight (g/mol) 141.96
Numero MDL MFCD00003496
InChI Key BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium saltVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium phosphate, dibasic
Nota nome p.a.
Colore White
pH 8.7 to 9.3 (5% soln. at 20°C)
Forma fisica Granular Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99+%
Formula lineare Na2HPO4
Indice di Merck 15, 8789
Informazioni di solubilità Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
IUPAC Name disodio; idrogenofosfato
Peso formulazione 141.96
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Perdita all'essiccatura 0.2% max.
Imballaggio Flacone in plastica
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467783 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number204855000,204850050,204851000
Numero di lottoA0467782 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number204855000,204850050,204851000
Numero di lottoA0453969 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number204855000,204850050,204851000
Numero di lottoA0453968 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number204855000,204850050,204851000
Numero di lottoA0396162 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number204855000,204850050,204851000
Titolo del prodotto
Sodium phosphate, dibasic, 99+%, for analysis, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals >