Learn More
Sodium sulfate, 99+%, ACS reagent, granular, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
44.52€ - 285.42€
Identificatori chimici
CAS | 7757-82-6 |
---|---|
Formula molecolare | Na2O4S |
Molecular Weight (g/mol) | 142.04 |
Numero MDL | MFCD00003504 |
InChI Key | PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 |
PubChem CID | 24436 |
ChEBI | CHEBI:32149 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10041501
|
Thermo Scientific Acros
354250010 |
1 kg | Flacone in plastica |
44.52€
1kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10504064
|
Thermo Scientific Acros
354250025 |
2.5 kg | Flacone in plastica |
97.79€
2.50kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13468528
|
Thermo Scientific Acros
354250100 |
10 kg | Plastic drum |
285.42€
10kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
7757-82-6 | |
142.04 | |
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
24436 | |
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O |
Na2O4S | |
MFCD00003504 | |
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 | |
CHEBI:32149 |
Specifica
>1700.0°C | |
884.0°C | |
7757-82-6 | |
5.2 to 7.0 (5% soln. at 25°C) | |
99+% | |
Na2SO4 | |
01,1103 | |
sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1 | |
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O | |
142.04 | |
CHEBI:32149 | |
≥99% | |
Sodium : passes test (USP) Sulfate : passes test (USP) | |
Decomposition Information: >890°C |
Sodium sulfate | |
Anhydrous | |
Colorless to Orange | |
Granules | |
Na2O4S | |
MFCD00003504 | |
15, 8809 | |
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L | |
disodium sulfate | |
24436 | |
142.04 | |
Reagente ACS | |
0.5 % max. | |
2.68g/mL |
Sicurezza e movimentazione
Emergency Overview
May cause skin, eye, and respiratory tract irritation. The toxicological properties have not been fully investigated. Hygroscopic.
NFPA
Health: 1
Flammability: 1
Instability: 0
SIGNAL WORD: CAUTION!