Learn More
Sodium sulfate, 99+%, for analysis, crystalline, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | >1700.0°C |
Materiale o nome chimico | Sodium sulfate |
Punto di fusione | 884.0°C |
Nota nome | Anhydrous |
Colore | White |
pH | 5 to 8 (5% soln. at 20°C) |
Forma fisica | Crystalline Powder and/or Crystals |
Quantità | 2.5 kg |
Intervallo percentuale saggio | 99+% |
Formula lineare | Na2SO4 |
Vedi altri risultati |
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Sodium sulfate, 99+%, for analysis, crystalline, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido