Learn More
Sodium sulfate, 99%, extra pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
25 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Flacone in plastica
Glass Bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Punti di ebollizione | >1700.0°C |
Materiale o nome chimico | Sodium sulfate |
Punto di fusione | 884.0°C |
Colore | White |
Forma fisica | Crystalline Powder |
Quantità | 2.5 kg |
Intervallo percentuale saggio | 98.5% min |
Formula lineare | Na2SO4 |
Fieser | 01,1103 |
Indice di Merck | 15, 8809 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0464822 | Certificato di analisi | 26/07/2024 | 196640050,196640025,196640250,196640010,196640251 |
A0464226 | Certificato di analisi | 02/07/2024 | 196640050,196640025,196640250,196640010,196640251 |
A0463652 | Certificato di analisi | 21/06/2024 | 196640050,196640025,196640250,196640010,196640251 |
A0463781 | Certificato di analisi | 14/06/2024 | 196640050,196640025,196640250,196640010,196640251 |
A0463651 | Certificato di analisi | 12/06/2024 | 196640050,196640025,196640250,196640010,196640251 |
Titolo del prodotto
Sodium sulfate, 99%, extra pure, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals >