Learn More
Sodium sulfate, ACS, 99.0% min, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11377277
Sodium sulfate, ACS, 99.0% min, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11377277
10 kg
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
10 kg
Codice prodotto. 11377277
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011560.A9
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For Use in Drying organic Liquids, in Kjeldahl Nitrogen Determination, in Manufacturing of Glass
In drying organic liquids, in Kjeldahl nitrogen determination, in manufacturing of glass. Sodium sulfate anhydrous is used primarily for drying non-aqueous solvents by removing traces of water. It is used as a fining agent for molten glass, levelling agent in textile processing, and filler in detergents. It is also used in Kraft process for paper pulping, defrosting windows, manufacture of starch, glass, and soap.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7757-82-6
Formula molecolare Na2O4S
Molecular Weight (g/mol) 142.04
Numero MDL MFCD00003504
InChI Key PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC Name disodio; solfato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium sulfate
Punto di fusione 884°C
Nota nome For ACS analysis
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 10 kg
Intervallo percentuale saggio 99.0% min.
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in alcoholSoluble in water,glycerol and hydrogen iodide. Insoluble in ethanol and many organic solvents.
Peso formulazione 142.04
Grado ACS
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.484
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto White powder
Densità 2.68
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoU18J060 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/09/2023 Catalog Number011560.A3,011560.36,011560.A9
Numero di lottoS22I024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/07/2022 Catalog Number011560.A3,011560.36,011560.A9
Numero di lottoZ01H047 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number011560.A3,011560.36,011560.A9
Numero di lottoF22K35 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number011560.A3,011560.36,011560.A9
Numero di lottoT27E029 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number011560.A3,011560.36,011560.A9
Titolo del prodotto
Sodium sulfate, ACS, 99.0% min, Thermo Scientific Chemicals >