Learn More
Sodium Sulfate, ACS Reagent, Anhydrous Powder, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15632390 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
1 kg
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
ACS Reagent, anhydrous, powder,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7757-82-6
Formula molecolare Na2O4S
Molecular Weight (g/mol) 142.04
Numero MDL MFCD00003504
InChI Key PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC Name disodio; solfato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Sulfate
Forma fisica Anhydrous Powder
Quantità 1 kg
Formula lineare Na2SO4
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 142.04g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado Reagente ACS
Densità 2.68g/mL at 25°C
Titolo del prodotto
Sodium Sulfate, ACS Reagent, Anhydrous Powder, Honeywell Fluka™ >