Learn More
Sodium sulfate, anhydrous, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11314999
Sodium sulfate, anhydrous, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11314999
25 g
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Codice prodotto. 11314999
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 087611.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Sodium sulfate anhydrous is used primarily for drying non-aqueous solvents by removing traces of water. It is used as a fining agent for molten glass, levelling agent in textile processing, and filler in detergents. It is also used in Kraft process for paper pulping, defrosting windows, manufacture of starch, glass, and soap.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7757-82-6
Formula molecolare Na2O4S
Molecular Weight (g/mol) 142.04
Numero MDL MFCD00003504
InChI Key PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC Name disodio; solfato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium sulfate
Punto di fusione 884°C
Nota nome Anhydrous
Colore White
Forma fisica Chunks and/or Powder
Quantità 25 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare Na2SO4
Indice di Merck 14,8680
Informazioni di solubilità Soluble in water,glycerol and hydrogen iodide. Insoluble in ethanol and many organic solvents.
Peso formulazione 142.04
Percent Purity 99.99%
Odore Odorless
Indice di rifrazione 1.484
Sensibilità Hygroscopic
Densità 2.680 g/mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoU04G039 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number087611.06,087611.14,087611.22
Numero di lottoX02K013 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/10/2024 Catalog Number087611.06,087611.14,087611.22
Numero di lottoP28I038 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number087611.06,087611.14,087611.22
Numero di lottoH03U027 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/12/2021 Catalog Number087611.06,087611.14,087611.22
Numero di lottoH01Q09 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number087611.06,087611.14,087611.22
Titolo del prodotto
Sodium sulfate, anhydrous, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >