Learn More
Sodium Sulfate Anhydrous, 99+%, Extra Pure, Fisher Chemical Codice prodotto.: 10224640
Sodium Sulfate Anhydrous, 99+%, Extra Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10224640
1 kg, Recipiente per polveri in plastica
Click to view available options
Quantità:
1 kg
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Codice prodotto. 10224640
Marca: Fisher Chemical S/6600/60
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Specifica
Punto di fusione 884°C
CAS 7757-82-6
Colore White
pH 5 to 8
Forma fisica Solid
Quantità 1 kg
Formula molecolare Na2O4S
Numero MDL MFCD00003504
Sinonimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
InChI Key PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC Name disodium sulfate
Molecular Weight (g/mol) 142.04
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
Peso formulazione 142.04g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
Titolo del prodotto
Sodium Sulfate Anhydrous, 99+%, Extra Pure, Fisher Chemical >