Learn More
Sodium sulfate, Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, ≥99%, Honeywell Fluka™ Codice prodotto.: 15647110
Sodium sulfate, Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, ≥99%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15647110 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
12 kg, Fiberboard Box
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Imballaggio:
Fiberboard Box
Flacone in polietilene
Codice prodotto. 15647110
Marca: Honeywell-Fluka 79353112KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7757-82-6
Formula molecolare Na2O4S
Molecular Weight (g/mol) 142.04
Numero MDL MFCD00003504
InChI Key PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC Name disodio; solfato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium sulfate
Punto di fusione 884°C (literature)
Nota nome Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, ≥99%
CAS max % 100.0000%
Quantità 12 kg
Formula lineare Na2SO4
Peso formulazione 142.04
Percent Purity >99%
Grado Reagent
Imballaggio Fiberboard Box
Densità 2.68 g/mL at 25 °C(lit.)
Titolo del prodotto
Sodium sulfate, Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, ≥99%, Honeywell Fluka™ >