Learn More
Sodium sulfate, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, anhydrous, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™ Codice prodotto.: 15641340
Sodium sulfate, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, anhydrous, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15641340 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
1 kg
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
25 kg
50 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
100 kg
Codice prodotto. 15641340
Marca: Honeywell-Fluka 134641KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, anhydrous, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7757-82-6
Formula molecolare Na2O4S
Molecular Weight (g/mol) 142.04
Numero MDL MFCD00003504
InChI Key PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Sulfate
Nota nome Meets analytical specification of Ph. Eur.Bp, USP
Forma fisica Anhydrous
Quantità 1 kg
Formula lineare Na2SO4
Numero UN NONH for all modes of transport
IUPAC Name disodio; solfato
Peso formulazione 142.04g/mol
Percent Purity 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grado puriss.
Densità 2.68g/mL at 25°C
Titolo del prodotto
Sodium sulfate, Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., USP, anhydrous, 99.0-100.5% (calc. to the dried substance), Honeywell Fluka™ >