Learn More
Sodium sulfate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydrous, ≥99.0%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15643460 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
1 kg
Click to view available options
Quantità:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydrous,≥99.0%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7757-82-6
Formula molecolare Na2O4S
Molecular Weight (g/mol) 142.04
Numero MDL MFCD00003504
InChI Key PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
PubChem CID 24436
ChEBI CHEBI:32149
IUPAC Name disodio; solfato
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Sulfate
Nota nome Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Forma fisica Anhydrous
Quantità 1 kg
Formula lineare Na2SO4
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 142.04g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado ACS/puriss. p.a.
Densità 2.68g/mL at 25°C
Identificativo prodotto
  • Sodium sulfate
Titolo del prodotto
Sodium sulfate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., anhydrous, ≥99.0%, Honeywell Fluka™ >