missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Sodium Thiocyanate solution 0.1mol/L, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 12953624

Sodium Thiocyanate solution 0.1mol/L, Fisher Chemical™

Codice prodotto. 12953624
1000 mL, Bottle
Click to view available options
Quantità:
1000 mL
Imballaggio:
Bottle
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 12953624

Marca: Fisher Chemical VL 308 1000

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.

Specifica

Materiale o nome chimico Sodium Thiocyanate
CAS 7732-18-5
Quantità 1000 mL
Sinonimo dihydrogen oxide, dihydrogen monoxide
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1M (0.1N)
Imballaggio Bottle
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto
Sodium Thiocyanate solution 0.1mol/L, Fisher Chemical™ >

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato