Learn More
Sodium thiomethoxide, 95%, pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10361044
Sodium thiomethoxide, 95%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10361044
1 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10361044
Marca: Thermo Scientific Acros 305710010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5188-07-8
Formula molecolare CH3NaS
Molecular Weight (g/mol) 70.09
Numero MDL MFCD00174316
InChI Key RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 4378561
SMILES C[S-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium thiomethoxide
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94 to 106% (Iodimetry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3SNa
Quantità 1 g
Sinonimo sodium thiomethoxide, sodium methanethiolate, sodium thiomethylate, methyl mercaptan sodium salt, methanethiol sodium salt, sodiumthiomethoxide, methanethiol, sodium salt, sodiummethanethiolate, sodium methyl mercaptide, methylsulfanyl sodium
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble.
IUPAC Name sodium;methanethiolate
Peso formulazione 70.09
Percent Purity 95%
Grado Pure
Forma fisica Powder
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0468274 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number305710050,305710250,305710010,305711000
Numero di lottoA0469100 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number305710050,305710250,305710010,305711000
Numero di lottoA0451829 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number305710050,305710250,305710010,305711000
Numero di lottoA0463489 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/06/2024 Catalog Number305710050,305710250,305710010,305711000
Numero di lottoA0451829 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/05/2024 Catalog Number305710050,305710250,305710010,305711000
Titolo del prodotto
Sodium thiomethoxide, 95%, pure, Thermo Scientific Chemicals >