Learn More
Sodium thiomethoxide, 95%, pure, Thermo Scientific Chemicals
37.80€ - 1473.00€
Identificatori chimici
CAS | 5188-07-8 |
---|---|
Formula molecolare | CH3NaS |
Molecular Weight (g/mol) | 70.09 |
Numero MDL | MFCD00174316 |
InChI Key | RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M |
PubChem CID | 4378561 |
SMILES | C[S-].[Na+] |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10361044
|
Thermo Scientific Acros
305710010 |
1 g | Glass bottle |
37.80€
1g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10043710
|
Thermo Scientific Acros
305710050 |
5 g | Glass bottle |
102.00€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10217223
|
Thermo Scientific Acros
305710250 |
25 g | Glass bottle |
388.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11955741
|
Thermo Scientific Acros
305711000 |
100 g | Glass bottle |
1473.00€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
5188-07-8 | |
70.09 | |
RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M | |
C[S-].[Na+] |
CH3NaS | |
MFCD00174316 | |
4378561 |
Specifica
Sodium thiomethoxide | |
White | |
94 to 106% (Iodimetry) | |
CH3SNa | |
sodium thiomethoxide, sodium methanethiolate, sodium thiomethylate, methyl mercaptan sodium salt, methanethiol sodium salt, sodiumthiomethoxide, methanethiol, sodium salt, sodiummethanethiolate, sodium methyl mercaptide, methylsulfanyl sodium | |
RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;methanethiolate | |
4378561 | |
95% | |
Powder |
5188-07-8 | |
Authentic | |
CH3NaS | |
MFCD00174316 | |
Solubility in water: freely soluble. | |
C[S-].[Na+] | |
70.09 | |
70.09 | |
Pure |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Flammable solid.
Toxic if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove conta
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 225-969-9
RUO – Research Use Only