Learn More
Sodium thiosulfate, 0.1 N standard solution, Thermo Scientific Chemicals
38.89€ - 322.61€
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium thiosulfate
CAS 7772-98-7, 7732-18-5
Colore Colorless
Forma fisica Liquid
Formula molecolare Na2O3S2
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10173600
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
124270010
1 L Flacone in plastica
38.89€
1L
11944231
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
124270025
2.5 L Flacone in plastica
50.85€
2.50L
13468338
Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
124270250
25 L Plastic Drum
322.61€
25L
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduction reagent, Volumetric standard solution
Specifica
Specifica
Sodium thiosulfate
Colorless
Na2O3S2
MFCD00003499
sodium thiosulfate, sodium thiosulphate, disodium thiosulfate, sodium thiosulfate anhydrous, hypo, sodiumthiosulfate, chlorine cure, chlorine control, declor-it, thiosulfuric acid, disodium salt
[Na+].[Na+].[O-]S([S-])(=O)=O
24477
0.0950 to 0.1050N (20°C)
7772-98-7, 7732-18-5
Liquid
Na2S2O3
15, 8821
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
158.10
158.11
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Sodium thiosulfate, 0.1 N standard solution, Thermo Scientific Chemicals