Learn More
Sodium Tungstate Dihydrate, 98-102%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical Codice prodotto.: 10579390
Sodium Tungstate Dihydrate, 98-102%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10579390
100 g, Recipiente per polveri in plastica
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Recipiente per polveri in plastica
Codice prodotto. 10579390
Marca: Fisher Chemical S/7320/48
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 10213-10-2
Colore White
pH 8 to 9
Forma fisica Solid
Quantità 100 g
Formula molecolare H4Na2O6W
Numero MDL 149190
Sinonimo sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
InChI Key WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC Name disodium;dioxido(dioxo)tungsten;dihydrate
Molecular Weight (g/mol) 329.846
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
Peso formulazione 329.85g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium tungstate dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
Titolo del prodotto
Sodium Tungstate Dihydrate, 98-102%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical >