Learn More
Sodium tungstate dihydrate, 99+%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10792821
Sodium tungstate dihydrate, 99+%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10792821
500 g, Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Codice prodotto. 10792821
Marca: Thermo Scientific Acros 207625000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Oxidation reagent for analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10213-10-2
Formula molecolare Na2O42H2O
Molecular Weight (g/mol) 329.85
Numero MDL MFCD00149190
InChI Key WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
IUPAC Name disodium;dioxido(dioxo)tungsten;dihydrate
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium tungstate dihydrate
Nota nome p.a.
Colore White
Forma fisica Crystalline Flakes or Powder
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99% min
Formula lineare Na2WO4·2H2O
Fieser 15,295
Indice di Merck 15,8826
Informazioni di solubilità Solubility in water: 730g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol and acids
Peso formulazione 329.85
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Imballaggio Glass bottle
Densità 4.18
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0460622 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data04/03/2024 Catalog Number207620025,207620050,207625000,207621000
Numero di lottoA0456668 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/10/2023 Catalog Number207620025,207620050,207625000,207621000
Numero di lottoA0451963 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog Number207620025,207620050,207625000,207621000
Numero di lottoA0449531 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/02/2023 Catalog Number207620025,207620050,207625000,207621000
Numero di lottoA0398319 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number207620025,207620050,207625000,207621000
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium tungstate dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium tungstate dihydrate
Titolo del prodotto
Sodium tungstate dihydrate, 99+%, for analysis, Thermo Scientific Chemicals >