Learn More
Sodium Tungstate Dihydrate, purum, Honeywell Fluka™ Codice prodotto.: 15611420
Sodium Tungstate Dihydrate, purum, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15611420 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
500 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
6 x 500 g
Codice prodotto. 15611420
Marca: Honeywell-Fluka 14304500G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Purum,≥99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10213-10-2
Formula molecolare H4Na2O6W
Molecular Weight (g/mol) 329.846
Numero MDL MFCD00149190
InChI Key WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
IUPAC Name disodium;dioxido(dioxo)tungsten;dihydrate
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium Tungstate Dihydrate
Quantità 500 g
Formula lineare Na2WO4 · 2H2O
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 329.85g/mol
Percent Purity ≥99%
Grado purum
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sodium tungstate dihydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Sodium tungstate-2-hydrate
Titolo del prodotto
Sodium Tungstate Dihydrate, purum, Honeywell Fluka™ >