Learn More
Sodium tungsten oxide dihydrate, ACS, 99.0-101.0%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11397948
Sodium tungsten oxide dihydrate, ACS, 99.0-101.0%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11397948
100 g
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Codice prodotto. 11397948
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036489.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
In organic chemistry, sodium tungstate is used as catalyst for epoxidation of alkenes and oxidation of alcohols into aldehydes or ketones. Used in examining the serum protein, serum protein-free filtrate. Used as alkaloid precipitating agent. Used in manufacture of metal tungsten, tungstate and tungsten oxide. Waterproof and fireproof fabric.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10213-10-2
Formula molecolare H4Na2O6W
Molecular Weight (g/mol) 329.846
Numero MDL MFCD00149190
InChI Key WPZFLQRLSGVIAA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo sodium tungstate dihydrate, sodium tungstate, dihydrate, unii-x1f4ny6u13, tungstic acid, sodium salt, dihydrate, tungstic acid sodium salt dihydrate, tungstic acid sodium salt, disodium dihydrate tungstate, sodium tungstate vi dihydrate, na2o4w.2h2o, na2wo4.2h2o
PubChem CID 150191
ChEBI CHEBI:63939
IUPAC Name disodium;dioxido(dioxo)tungsten;dihydrate
SMILES O.O.[O-][W](=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Sodium tungsten oxide dihydrate
Punto di fusione 100°C (in -2H2O)
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Indice di Merck 14,8698
Informazioni di solubilità Soluble in water. Insoluble in alcohol.
Peso formulazione 329.86 (293.83 Anhydrous)
Percent Purity 99.0 to 101.0%
Grado ACS
Odore Odorless
Densità 3.250 g/mL
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoX22K042 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/10/2024 Catalog Number036489.22,036489.36
Numero di lottoZ30I024 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data10/01/2023 Catalog Number036489.22,036489.36
Numero di lottoT18I027 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data27/07/2022 Catalog Number036489.22,036489.36
Numero di lottoL27K13 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/12/2021 Catalog Number036489.22,036489.36
Numero di lottoW09C018 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog Number036489.22,036489.36
Titolo del prodotto
Sodium tungsten oxide dihydrate, ACS, 99.0-101.0%, Thermo Scientific Chemicals >