Learn More
Notrax Sof-Tred™ Microcellular Vinyl Foam with Pebble Pattern, Gray
Notrax Sof-Tred™ Basic worker comfort derived from 9.4 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles that provide basic ergonomic benefit.
Marca:  Notrax 411C0324GY
Codice prodotto. 17712078
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Pebble pattern provides non-directional traction and is easy to clean
  • Basic worker comfort derived from 94 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles that provide basic ergonomic benefit
  • All four sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Specifica
Specifica
Gray
1830 cm
Industrial and Commercial Matting
60 ft.
Microcellular Vinyl
60 cm