missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Notrax Sof-Tred™ Microcellular Vinyl Foam with Pebble Pattern, Gray
Notrax Sof-Tred™ Basic worker comfort derived from 9.4 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles that provide basic ergonomic benefit.
30.00€ - 70.00€
Specifica
Colore | Gray |
---|---|
Materiale | Microcellular Vinyl |
Tipo | Industrial and Commercial Matting |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17732088
|
Notrax
411S0323GY |
91 cm | 60 cm |
30.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17772088
|
Notrax
411S0335GY |
150 cm | 91 cm |
70.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17712078
|
Notrax
411C0324GY |
1830 cm | 60 cm | N/A | |||||
17752078
|
Notrax
411C0336GY |
1830 cm | 91 cm | N/A | |||||
17792078
|
Notrax
411C0348GY |
1830 cm | 122 cm | N/A | |||||
Descrizione
- Pebble pattern provides non-directional traction and is easy to clean
- Basic worker comfort derived from 94 mm thick worker platform comprised of a construction of microcellular vinyl consisting of millions of air bubbles that provide basic ergonomic benefit
- All four sides are bevelled and sealed to minimize tripping hazards
Specifica
Gray | |
Microcellular Vinyl | |
Industrial and Commercial Matting |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto