Learn More
Diversey™ Soft Care Des E H5 Hand Disinfectant Gel
Soft Care Des E is an alcohol based (71.5%) hand disinfectant gel for waterless skin disinfection suitable for use in all areas, including healthcare and food processing environments.
Marca: Diversey™ 101105181
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Hand disinfectant based on ethanol, a disinfectant which is very effective against resident and transient flora such as bacteria (e.g. MRSA) and yeast
- Also effective against enveloped viruses, such as influenza and certain non-enveloped viruses such as Norovirus and Adenovirus
- Contains a skin softener helping the skin to remain smooth and intact, particularly in areas where frequent hand disinfection is required
- Perfume-free, eliminating the risk of tainting foods and making it suitable for application in food processing areas
- Skin compatibility dermatologically tested (Patch and TEWL tests)
Specifica
Disinfectant Gel | |
Gel | |
Yes | |
Non-sterile |
Clear | |
Single-use | |
10 Bottles | |
0.5 L |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Soft Care Des E H5
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P403+P235-Conservare in luogo fresco e ben ventilato.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, propan-2-ol
SDS_17986710_EN.pdf
Dimensione file: 352 kB
Titolo del prodotto
Diversey™ Soft Care Des E H5 Hand Disinfectant Gel > Soft Care Des E H5 Hand Disinfectant Gel; Volume (Metric): 0.5 L