Learn More
Thermo Scientific™ Solaris 4000 I Large Incubated Benchtop Orbital Shaker
Thermo Scientific™ Solaris Incubated Benchtop Shakers have an intuitive touch screen display, programmability, and quiet operation.
10150.50€ - 10753.50€
Specifica
Orbita 25 mm
Capacità portata carico (sistema metrico) 32 kg
Intervallo di velocità 15 to 525 rpm, ±1 rpm
Requisiti elettrici 100–240 V, 50/60 Hz
Tensione 100–240 V, 50/60 Hz
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Prezzo Quantità e disponibilità  
17849494
Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
SK4001
18 x 18 in. platform
10150.50€
Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
17859494
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
SK4001CPKG
18 x 18 in. platform and clamp starter kit
10753.50€
1 set
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17879494
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
SK4001MPKG
18 x 18 in. platform and adhesive mats
10150.50€
1 set
Spedizione stimata: 23-09-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
25 mm
15 to 525 rpm, ±1 rpm
100–240 V, 50/60 Hz
Orbital
CE Cert, UL (Canada/US) File E311968, UK Mark
Solaris SK4000 I
Standard Warranty includes 2 years labor, 5 years parts, and 10 years on the drive mechanism
32 kg
100–240 V, 50/60 Hz
30°C to 60°C
70.5 lb.
30.3 x 22.4 x 21.7 in.
Touchscreen
No
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Solaris 4000 I Large Incubated Benchtop Orbital Shaker