Learn More
Brady™ Brass Padlocks
Features solid brass body and shackle that resists corrosion and sparks.
Marca:  Brady™ 051358
Codice prodotto. 11726905
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 6-pin cylinder offers more unique key cuts for better tamper resistance
  • Locks are protected by coloured vinyl sheaths making it easy to color-code your lockout program
  • Padlocks are available keyed different
  • Lock labels sold separately
  • Two keys supplied with each padlock
Specifica
Specifica
Brass Padlocks
Gray
Brass Padlocks
43.00 x 60.00 mm
21.00 mm
6
33.5 mm
51358
Brass
6.5 mm
21 mm
Brass
12 Pk.