Learn More
Brady™ Brass Padlocks
Features solid brass body and shackle that resists corrosion and sparks.
158.00€ - 172.00€
Specifica
Product Type Brass Padlocks
Materiale Brass
Descrizione Brass Padlocks
Diametro (sistema metrico) maniglione 6.5 mm
Dimensioni (L x P) 43.00 x 60.00 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 12
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
11816083
Vedere i documenti
Brady™
051359
Black Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15603507
Vedere i documenti
Brady™
051359
Black
172.00€
pezzi 12
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15663497
Vedere i documenti
Brady™
051355
Blue
172.00€
pezzi 12
Spedizione stimata: 25-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11886073
Vedere i documenti
Brady™
051355
Blue Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11896073
Vedere i documenti
Brady™
051356
Green Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15673497
Vedere i documenti
Brady™
051356
Green
172.00€
pezzi 12
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11726905
Vedere i documenti
Brady™
051358
Gray Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15693497
Vedere i documenti
Brady™
051358
Gray
172.00€
pezzi 12
Spedizione stimata: 25-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11876073
Vedere i documenti
Brady™
051354
Red Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15653497
Vedere i documenti
Brady™
051354
Red
172.00€
pezzi 12
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11806083
Vedere i documenti
Brady™
051357
Yellow Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
15683497
Vedere i documenti
Brady™
051357
Yellow
172.00€
pezzi 12
Spedizione stimata: 28-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • 6-pin cylinder offers more unique key cuts for better tamper resistance
  • Locks are protected by coloured vinyl sheaths making it easy to color-code your lockout program
  • Padlocks are available keyed different
  • Lock labels sold separately
  • Two keys supplied with each padlock
Specifica
Specifica
Brass Padlocks
Brass Padlocks
43.00 x 60.00 mm
21.00 mm
6
33.5 mm
Brass
6.5 mm
21 mm
Brass
12 Pk.