Learn More
Fisherbrand™ Fermi in neoprene solido
Descrizione
- Made up of neoprene rubber
- Hardness is 46/55 IRHD
Specifica
Per l'uso in laboratorio | |
38.5 mm | |
Grigio | |
44.5 mm | |
Tappo |
46/55 IRHD | |
Confezione da 5 | |
39 mm | |
Neoprene solido |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Fermi in neoprene solido > Bottom Diameter: 39mm