Learn More
Solketal, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10458120
Solketal, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10458120
500 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10458120
Marca: Thermo Scientific Acros 153655000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-79-8
Formula molecolare C6H12O3
Molecular Weight (g/mol) 132.16
Numero MDL MFCD00063238
InChI Key RNVYQYLELCKWAN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo solketal, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl methanol, glycerolacetone, dioxolan, isopropylidene glycerol, 1,2-isopropylideneglycerol, 1,2-o-isopropylideneglycerol, 1,3-dioxolane-4-methanol, 2,2-dimethyl, glycerol dimethylketal
PubChem CID 7528
IUPAC Name (2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol
SMILES CC1(OCC(O1)CO)C
Specifica
Materiale o nome chimico Solketal
Nota nome 97%
Punto di fusione -50°C
Colore Colorless
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 188.0°C to 189.0°C
Punto d'infiammabilità 90°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4330 to 1.4350
Quantità 500 g
Beilstein 19, V,2, 362
Indice di Merck 15, 5259
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohol, acetals, esters, ethers,, aromatic hydrocarbons, chlorinated hydrocarbons,, gasolines and petr.ether
Viscosità 11 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0464883 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/08/2024 Catalog Number153651000,153655000,153650025
Numero di lottoA0461229 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/03/2024 Catalog Number153651000,153655000,153650025
Numero di lottoA0448626 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data05/01/2023 Catalog Number153651000,153655000,153650025
Numero di lottoA0392621 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number153651000,153655000,153650025
Numero di lottoA0398592 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number153651000,153655000,153650025
Identificativo prodotto
  • Solketal
Titolo del prodotto
Solketal, 97%, Thermo Scientific Chemicals >