Learn More
3M™ Occhiali protettivi Solus™ serie 1000
Click to view available options
Product Type:
Kit occhiali protettivi
Safety Glasses
Colore telaio:
Blu, nero
Blue, Black
Green, Black
Verde, nero
Lens Tint:
Amber
Clear
Gray
Descrizione
- Occhiali di protezione caratterizzati da una montatura sottile con stanghette realizzate in morbido materiale colorato, per un look elegante e moderno
- Lenti in policarbonato per una buona resistenza agli impatti
- Il trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ offre proprietà anti-appannamento e antigraffio di livello superiore, conformi ai requisiti di marcatura K&N della norma EN 166
- Leggero
- Ponte con imbottitura morbida
- Stanghette realizzate all'interno in morbido materiale per maggiore comfort e stabilità durante l'utilizzo
Compliance
Meets ANSI Z87.1+ 2015 and CSA Z94.3 standards.
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | ANSI Z87.1+ 2015, CSA Z94.3 |
Lens Coating | Anti-fog |
Lens Tint | Gray |
Product Type | Safety Glasses |
Da utilizzare con (applicazione) | Construction, Food and Beverage Manufacturing, General Manufacturing, Metal Fabrication, Military Maintenance, Repair and Operation (MRO), Oil & Gas, Primary Metals, Transportation |
Colore telaio | Blue, Black |
Modello | S1102SGAF |
Stile stanghette | Removable |
Lens Material | Policarbonato |
Materiale del telaio | Polycarbonate |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
3M™ Occhiali protettivi Solus™ serie 1000 >