Learn More
3M™ Occhiali protettivi Solus™ serie 1000
Click to view available options
Product Type:
Kit occhiali protettivi
Safety Glasses
Colore telaio:
Blu, nero
Blue, Black
Green, Black
Verde, nero
Lens Tint:
Amber
Clear
Gray
Descrizione
- Occhiali di protezione caratterizzati da una montatura sottile con morbide componenti colorate sulle stanghette per un look elegante e moderno
- Lenti in policarbonato per una buona resistenza agli impatti
- Il trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ offre proprietà antiappannamento e antigraffio di livello superiore, conformi ai requisiti di marcatura K&N della norma EN 166
- Leggeri
- Nasello morbido
- Stanghette realizzate all'interno in morbido materiale per maggiore comfort e stabilità durante l'utilizzo
Compliance
Meets ANSI Z87.1+ 2015 and CSA Z94.3 standards.
Specifica
Specifica
Certificazione/Conformità | ANSI Z87.1+ 2015, CSA Z94.3 |
Lens Coating | Antiappannamento |
Lens Tint | Clear |
Product Type | Kit occhiali protettivi |
Da utilizzare con (applicazione) | Costruzione, produzione di cibi e bevande, produzione generale, metallurgia, manutenzione militare, manutenzione e riparazione (MRO), petrolio e gas, metalli principali, trasporto |
Colore telaio | Blu, nero |
Include | Guarnizione in schiuma e fascetta elastica rimovibili |
Modello | S1101SGAF-KT |
Stile stanghette | Rimovibile |
Lens Material | Policarbonato |
Vedi altri risultati |
Videos
-
3M Scotchgard anti-fog lens coating
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Gear Up for Safety
Save up to 60% on gloves, apparel, and moreCodice sconto: 24131Scade: 2025-06-08
nuova offerta Shop Now
Titolo del prodotto
3M™ Occhiali protettivi Solus™ serie 1000 >