Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ Legend™ Micro 17 Microcentrifuge
Per la preparazione dei campioni di routine con velocità fino a 17.000 x g grazie alla microcentrifuga a ingombro ridotto e ampia capacità.
Marca: Thermo Scientific™ 75002430
1854.20 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24069" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Le microcentrifughe Thermo Scientific Sorvall Legenda Micro 17 consentono di risparmiare tempo con la rapida lavorazione dei campioni. Produttività, versatilità, sicurezza e convenienza in uno strumento da laboratorio compatto e di facile utilizzo. I leggeri rotori per microcentrifuga sono studiati per l'uso quotidiano in laboratorio e garantiscono prestazioni fino a 17,000 xg.
Risposta alle esigenze di separazione di microvolumi con- prestazioni fino a 17.000 x g con rapida accelerazione e decelerazione.
- Scelta fra 7 rotori per microcentrifuga opzionali per trovare la soluzione ideale per la propria applicazione:
- Eccellente resistenza alla corrosione con i leggeri rotori polimerici.
- Il rotore standard è in grado di centrifugare 24 provette per microcentrifuga in un'unica fila, dalle provette da 1,5 a 2,0 ml, alle mini-prep e alle colonne per centrifugazione.
- Apertura e chiusura ergonomiche del rotore con un solo clic, design trasparente per una maggiore sicurezza e praticità con i coperchi di biocontenimento Thermo Scientific ClickSeal.
- L'esclusivo rotore a doppia fila elimina la necessità di adattatori.
- Funzionamento semplificato grazie ai comandi intuitivi, ai display di facile lettura e alla rapida chiusura del coperchio della centrifuga con un clic.
- Design elegante, leggero e salvaspazio.
- Di lunga durata, di facile pulizia e manutenzione.
- Il funzionamento silenzioso garantisce un ambiente sicuro e senza stress
- Conforme ai più recenti standard clinici e di sicurezza, inclusa la direttiva per la diagnostica in vitro 98/79/CE.
Specifica
24 x 1,5/2 ml | |
17.000 x g | |
Temperatura ambiente | |
Centrifuga da banco | |
Centrifuga Sorvall Legend Micro 17, ventilata | |
Sorvall Legend Micro 17 | |
No | |
IEC 61010-1, IEC 61010-2-020 (per ulteriori informazioni fare riferimento al manuale) | |
23,1 libbre (10,5 kg) | |
50/60 Hz | |
24 x 1.5/2 mL Rotor with Clickseal Biocontainment Lid |
13.300 gir/min | |
56 dbA | |
CSA, CE e IVD | |
Rotore da 24 x 1,5/2,0 ml con coperchio di biocontenimento ClickSeal | |
230 V, 50/60Hz | |
2 anni | |
Da 1 a 99 min (incrementi di 1 min); HOLD | |
8,9 x 9,6 x 13,8in. (22,5 x 24,3 x 35,2 cm) | |
Thermo Scientific Sorvall | |
230 V |