Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Micro-Ultracentrifuge
Maximize productivity with extremely fast acceleration rates reaching 150,000rpm in just 80 seconds.
77485.50€
Specifica
Profilo (accelerazione/frenata) 9/9, brake off 9/9, brake off
Tipo Benchtop Centrifuge
Velocità max 150,000 rpm
RCF max 1,048,680 x g
Refrigerato Yes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Requisiti elettrici Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Requisiti elettrici Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
17702669
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
46963
230 V 50/60 Hz Sorvall MTX 150 Micro-Ultracentrifuge
77485.50€
Pezzo
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Vedi altri risultati
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150 Micro-Ultracentrifuge