Learn More
Cytiva SOURCE™ Tricorn™ Columns for IEX
Source 15Q 4.6/100 PE is a strong anion exchanger prepacked in a Tricorn column for intermediate lab-scale purification and large-scale polishing of biomolecules with ion exchange chromatography.
1543.00€
Specifica
Tampone | All common ion exchange Buffers |
---|---|
Volume letto | 1.7mL |
Diametro (sistema imperiale) interno | 0.18 in. |
Diametro (sistema metrico) interno | 4.6mm |
Quantità | 1 x 1.7mL |
Includes: Tricorn columns have Valco fittings for AKTAdesign™ systems and are supplied with M6 connectors for FPLC Systems, instruction book, and two stop plugs attached to the column.
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Tipo di legante | Intervallo di pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Tipo di legante | Intervallo di pH | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10248574
|
Cytiva
17-5182-01 |
Source 15S prepacked column | Sulphonate group | 2 to 13 |
1543.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10772447
|
Cytiva
17-5181-01 |
Source 15Q prepacked column | Quaternary Ammonium | 2 to 12 |
1543.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- SOURCE 15Q media is highly suitable for fast, high-resolution purifications and easy scale-up
- Rigid, monodispersed, spherical particles with controlled pore-size distribution offer excellent flow characteristics, sample loading of up to 25 mg of protein/ml, and improved stability in organic solvents and pH extremes
- Improved capacity compared to MonoBeads but with a slightly lower resolution.
Specifica
All common ion exchange Buffers | |
0.18 in. | |
1 x 1.7mL | |
100mm | |
PEEK | |
15μm | |
4° to 30°C | |
High performance ion exchange chromato graphy of Proteins, Peptides, Polynucleotides and other biomolecules |
1.7mL | |
4.6mm | |
3.93 in. | |
<5 mL/min. | |
40 bar | |
Polystyrene/Divinylbenzene | |
Ion Exchange Column |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Source 15S 4.6/100 PE
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: ethanol
Titolo del prodotto
Cytiva SOURCE™ Tricorn™ Columns for IEX