Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Soxhlet Extractor Head
Extractor heads acc. to Soxhlet
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 05400143
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Extractor heads acc. to DIN 12602 and in addition to DIN standard
- With cone NS 29/32
- Includes glass NS stopcock
- Made of DURAN™ tubing
Specifica
150 mL | |
DURAN Tubing | |
Glass NS stopcock | |
NS 45/40 |
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasintrumente™ Soxhlet Extractor Head > Capacity (Metric): 150 mL