Learn More
Bel-Art™ Pipettatori SP Scienceware™ Fast Release Pipette Pump™ III
Funzionamento rapido e preciso con una sola mano
Marca: Bel-Art™ F37904-0002
27.54 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22008" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Tramite l’utilizzo di una comoda impugnatura, la rotellina posizionata in modo ottimale ruota facilmente per aspirare o erogare con precisione, fino a un volume di una goccia alla volta—
- Leggero
- Un grilletto a rilascio rapido eroga l'intero contenuto della pipetta
- La rotellina può essere utilizzata anche per “scaricare” la pipetta
- Il collare auto-stabilizzante all'interno del portapuntale in silicone trattiene le pipette in vetro o plastica
- Resistente ad acidi, alcali e alla maggior parte dei solventi
- Facile da smontare e pulire
Order Info
Disponibile in tre volumi, ciascuno con un codice a colore per una facile identificazione. Lunghezza totale, 171 mm (6.75 pollici).
Specifica
Not Autoclavable | |
Plastic | |
Pipets up to 2mL | |
Acids, Alkalis and Solvent | |
171 mm |
Blue | |
Fast Release Pipet Filler | |
2mL | |
6.75 in. |