Learn More
Bel-Art™ Pipettatori SP Scienceware™ Fast Release Pipette Pump™ III
Funzionamento rapido e preciso con una sola mano
34.92€ - 48.15€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Tipo | Fast Release Pipet Filler |
Resistenza | Acids, Alkalis and Solvent |
Lunghezza (sistema imperiale) | 6.75 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 171 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10292974
|
Bel-Art™
F37904-0002 |
Blue | 2mL | Plastic |
48.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11717774
|
Bel-Art™
F37904-0010 |
Verde | 10 ml | Nylon, PVC |
34.92€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11727774
|
Bel-Art™
F37904-0025 |
Red | 25mL | Plastic |
45.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Tramite l’utilizzo di una comoda impugnatura, la rotellina posizionata in modo ottimale ruota facilmente per aspirare o erogare con precisione, fino a un volume di una goccia alla volta—
- Leggero
- Un grilletto a rilascio rapido eroga l'intero contenuto della pipetta
- La rotellina può essere utilizzata anche per “scaricare” la pipetta
- Il collare auto-stabilizzante all'interno del portapuntale in silicone trattiene le pipette in vetro o plastica
- Resistente ad acidi, alcali e alla maggior parte dei solventi
- Facile da smontare e pulire
Order Info
Disponibile in tre volumi, ciascuno con un codice a colore per una facile identificazione. Lunghezza totale, 171 mm (6.75 pollici).
Specifica
Not Autoclavable | |
Acids, Alkalis and Solvent | |
171 mm |
Fast Release Pipet Filler | |
6.75 in. |