Learn More
Bel-Art™ Pipettatori SP Scienceware™ Fast Release Pipette Pump™ III
Funzionamento rapido e preciso con una sola mano
Marca:  Bel-Art™ F37904-0010
27.05 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22008" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11717774
  • 34.92€ / Pezzo
Spedizione stimata: 07-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Tramite l’utilizzo di una comoda impugnatura, la rotellina posizionata in modo ottimale ruota facilmente per aspirare o erogare con precisione, fino a un volume di una goccia alla volta—
  • Leggero
  • Un grilletto a rilascio rapido eroga l'intero contenuto della pipetta
  • La rotellina può essere utilizzata anche per “scaricare” la pipetta
  • Il collare auto-stabilizzante all'interno del portapuntale in silicone trattiene le pipette in vetro o plastica
  • Resistente ad acidi, alcali e alla maggior parte dei solventi
  • Facile da smontare e pulire
Order Info
Disponibile in tre volumi, ciascuno con un codice a colore per una facile identificazione. Lunghezza totale, 171 mm (6.75 pollici).
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Nylon, PVC
Pipette fino a 10 ml
Acidi, alcali e solventi
171 mm
Verde
Pipettatori a rilascio rapido
10 ml
6.75 in.