Learn More
Bel-Art™ Pipettatori SP Scienceware™ Fast Release Pipette Pump™ III
Funzionamento rapido e preciso con una sola mano
Marca:  Bel-Art™ F37904-0025
25.72 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22008" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11727774
  • 45.85€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Tramite l’utilizzo di una comoda impugnatura, la rotellina posizionata in modo ottimale ruota facilmente per aspirare o erogare con precisione, fino a un volume di una goccia alla volta—
  • Leggero
  • Un grilletto a rilascio rapido eroga l'intero contenuto della pipetta
  • La rotellina può essere utilizzata anche per “scaricare” la pipetta
  • Il collare auto-stabilizzante all'interno del portapuntale in silicone trattiene le pipette in vetro o plastica
  • Resistente ad acidi, alcali e alla maggior parte dei solventi
  • Facile da smontare e pulire
Order Info
Disponibile in tre volumi, ciascuno con un codice a colore per una facile identificazione. Lunghezza totale, 171 mm (6.75 pollici).
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Plastic
Pipets up to 25mL
Acids, Alkalis and Solvent
171 mm
Red
Fast Release Pipet Filler
25mL
6.75 in.