Learn More
Bel-Art™ Macchina per ghiaccio secco Frigimat™ Junior SP Scienceware™
Produce ghiaccio secco in forma di scaglie o neve
Marca:  Bel-Art™ F38886-0000
Codice prodotto. 12952580
  • 245.08€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Ugello in ottone con cono in polipropilene, morsetto, sacchetto in tessuto per impieghi pesanti
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Avvitare l'ugello direttamente al cilindro di LCO2 compressa; il cilindro deve essere dotato di un tubo di immersione
  • Quando si apre la valvola del cilindro per circa 0.75 di giro, l’LCO2 si espande nel sacchetto per creare la neve di ghiaccio secco: la valvola viene quindi chiusa e il sacchetto è pronto per essere rimosso e svuotato
  • Fissare il sacchetto al cono sull'ugello con il morsetto
  • Dopo lo svuotamento, il sacchetto può essere immediatamente ricollegato per il successivo riempimento
  • Crea .77 kg (1.7 lb) di fiocchi per sacchetto
Order Info
Cono, 5 L x 2.312 poll. diam. (127 x 59 mm) sull’estremità più larga. Sacchetto, 6 diam. x 12 poll. lungh. (15 x 31 cm).
Specifica
Specifica
0.77 kg
Bombola standard di CO2
Ottone, polipropilene
Dry Ice Maker
Per la preparazione di ghiaccio secco
Ugello in ottone con cono in polipropilene, morsetto, sacchetto in tessuto per impieghi pesanti
Dispositivo per la produzione di ghiaccio secco Frigimat™ Junior