Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tappi per provette NMR in PTFE SP Scienceware™
Lavorati alle specifiche esatte per una maggiore stabilità di rotazione, i tappi per provette NMR in PTFE Wilmad-LabGlass hanno un giroraggio più piccolo, una distribuzione di massa più omogenea e una migliore resistenza chimica rispetto ai tappi monouso.
Marca:  Wilmad-LabGlass™ 66010-0025
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04310kg
Codice prodotto. 15338738
  • 269.00€ / 25 confezioni
Spedizione stimata: 17-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Allerta:
Solo per provette Wilmad-LabGlass Precision a causa della tolleranza rigida.
Descrizione
Descrizione
Consigliato per esperimenti a campo da alto a ultra-alto e per quanti utilizzano il cloroformio come soluzione di riferimento.
  • Lavorazione secondo le specifiche esatte per una maggiore stabilità di rotazione
  • Giroraggio più piccolo, distribuzione di massa più omogenea e migliore resistenza chimica rispetto ai tappi monouso
  • Per quattro formati di provetta compresi tra 3.0 mm e 12.0 mm
  • Solo per provette Wilmad-LabGlass Precision a causa della tolleranza rigida
Specifica
Specifica
10.0 mm
PTFE
Esperimenti su campo da elevato a ultra-elevato e su quelli che utilizzano cloroformio come soluzione di riferimento.
Provette NMR Wilmad da 10 mm
Not Autoclavable
Bianco
25 per confezione