Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tappi per provette NMR in PTFE SP Scienceware™
Lavorati alle specifiche esatte per una maggiore stabilità di rotazione, i tappi per provette NMR in PTFE Wilmad-LabGlass hanno un giroraggio più piccolo, una distribuzione di massa più omogenea e una migliore resistenza chimica rispetto ai tappi monouso.
85.55€ - 269.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Materiale | PTFE |
Colore | Bianco |
Da utilizzare con (applicazione) | Esperimenti su campo da elevato a ultra-elevato e su quelli che utilizzano cloroformio come soluzione di riferimento. |
Quantità | 25 per confezione |
Allerta:
Solo per provette Wilmad-LabGlass Precision a causa della tolleranza rigida.
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione chiusura | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15398698
|
Wilmad-LabGlass™
66003-0025 |
3.0 mm | Provette NMR Wilmad da 3 mm |
95.60€
25 confezioni |
Spedizione stimata: 16-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15318708
|
Wilmad-LabGlass™
66004-0025 |
4.0 mm | Provetta NMR Wilmad da 4 mm |
108.00€
25 confezioni |
Spedizione stimata: 16-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15338738
|
Wilmad-LabGlass™
66010-0025 |
10.0 mm | Provette NMR Wilmad da 10 mm |
269.00€
25 confezioni |
Spedizione stimata: 16-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15398738
|
Wilmad-LabGlass™
66012-0025 |
12.0 mm | Provette NMR Wilmad da 12 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15398728
|
Wilmad-LabGlass™
66008-0025 |
8.0 mm | Provette NMR Wilmad da 8 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
15368708
|
Wilmad-LabGlass™
66005-0025 |
5.0 mm | Provetta NMR Wilmad da 5 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Consigliato per esperimenti a campo da alto a ultra-alto e per quanti utilizzano il cloroformio come soluzione di riferimento.
- Lavorazione secondo le specifiche esatte per una maggiore stabilità di rotazione
- Giroraggio più piccolo, distribuzione di massa più omogenea e migliore resistenza chimica rispetto ai tappi monouso
- Per quattro formati di provetta compresi tra 3.0 mm e 12.0 mm
- Solo per provette Wilmad-LabGlass Precision a causa della tolleranza rigida
Specifica
Not Autoclavable | |
Bianco | |
25 per confezione |
PTFE | |
Esperimenti su campo da elevato a ultra-elevato e su quelli che utilizzano cloroformio come soluzione di riferimento. |