Learn More
Wilmad-LabGlass™ Tappi per provette NMR in PTFE SP Scienceware™
Lavorati alle specifiche esatte per una maggiore stabilità di rotazione, i tappi per provette NMR in PTFE Wilmad-LabGlass hanno un giroraggio più piccolo, una distribuzione di massa più omogenea e una migliore resistenza chimica rispetto ai tappi monouso.
Marca: Wilmad-LabGlass™ 66003-0025
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04310kg
Allerta:
Solo per provette Wilmad-LabGlass Precision a causa della tolleranza rigida.
Descrizione
Consigliato per esperimenti a campo da alto a ultra-alto e per quanti utilizzano il cloroformio come soluzione di riferimento.
- Lavorazione secondo le specifiche esatte per una maggiore stabilità di rotazione
- Giroraggio più piccolo, distribuzione di massa più omogenea e migliore resistenza chimica rispetto ai tappi monouso
- Per quattro formati di provetta compresi tra 3.0 mm e 12.0 mm
- Solo per provette Wilmad-LabGlass Precision a causa della tolleranza rigida
Specifica
3.0 mm | |
PTFE | |
Esperimenti su campo da elevato a ultra-elevato e su quelli che utilizzano cloroformio come soluzione di riferimento. | |
Provette NMR Wilmad da 3 mm |
Not Autoclavable | |
Bianco | |
25 per confezione |