Learn More
Bel-Art™ Essiccatori ad armadio standard SP Scienceware™ Secador™: Modello orizzontale 1.0
In co-poliestere Duratar™. Gli essiccatori ad armadio standard Bel Art™ SP Scienceware™ Secador™ bloccano il 99% di luce UV e sono resistenti a colorazione, screpolatura e sostanze chimiche.
Marca: Bel-Art™ F42071-0000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Il modello color ambra riduce la penetrazione della luce visibile di oltre il 50%, il che lo rende la scelta perfetta per la conservazione di materiali fotosensibili come reagenti, standard analitici e composti sperimentali
- Gli sportelli di grandi dimensioni rendono più comodo l'accesso allo spazio interno e sono dotati di una chiusura ermetica dal design brevettato, chiusure a linguetta e anelli di sicurezza per lucchetto o sigilli antimanomissione
- I ripiani perforati favoriscono la circolazione dell'aria secca; vi è, inoltre, spazio per un essiccante sotto il ripiano inferiore
- Igrometro digitale di facile visualizzazione situato nella parte anteriore dello sportello; lo sportello a scorrimento laterale si apre verso sinistra
- Possibilità di impilare fino a 3 unità per risparmiare spazio
- Da utilizzare con cartucce per essiccatore, F420450250, F420450200, F420480100
Specifica
Not Autoclavable | |
Verticale | |
Con cerniera a sinistra e guarnizione | |
Maniglie di trasporto, una chiusura e anelli per lucchetti o sigilli antimanomissione, igrometro montato sullo sportello | |
1 | |
Ripiano forato fisso | |
16,3 x 13,4 in. (41,4 x 34,1 cm) | |
41,4 cm | |
8,9 in. | |
22,5 cm | |
4,5 in. | |
16,3 in. |
Trasparente | |
Copoliestere | |
Conservazione semplice e affidabile di prodotti sensibili all'umidità e alla luce, blocca il 99% della luce UV, utilizzato con l'essiccatore riutilizzabile o monouso 420450250 | |
1,0 | |
Agenti chimici, coloranti e fessurazioni sottili | |
0,75 piedi cubi | |
16,3 in. | |
13,4 in. | |
34,1 cm | |
8,4 in. | |
21,3 cm | |
41,4 cm |