Learn More
Brady™ Vasca per sversamenti
Spill tray with black base and yellow platform.
Marca: Brady™ 306710
326.74 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For absorbents and spill control
Specifica
SPTY-60-YL-BK | |
15.9 gal. | |
Polyethylene | |
Beverage and Food Processing, Chemical, Healthcare, Manufacturing, Pharmaceutical, Laboratory | |
100 cm | |
60 cm | |
19.8 lb. |
Yellow, Black | |
60 L | |
Spill Tray | |
39.37 in. | |
23.622 in. | |
6.89 in. | |
9 kg |