Learn More
Brady™ Vasca per sversamenti
Spill tray with black base and yellow platform.
174.00€ - 347.00€
Specifica
Colore | Yellow, Black |
---|---|
Materiale | Polyethylene |
Tipo | Spill Tray |
Da utilizzare con (applicazione) | Beverage and Food Processing, Chemical, Healthcare, Manufacturing, Pharmaceutical, Laboratory |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
17801755
|
Brady™
197423 |
20 L | 40 cm | 60 cm | 3 kg |
174.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||
17881745
|
Brady™
197579 |
30 L | 40.5 cm | 80.5 cm | 4.5 kg |
204.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17891745
|
Brady™
306709 |
40 L | 80 cm | 60 cm | 6.5 kg |
256.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
17821755
|
Brady™
306710 |
60 L | 100 cm | 60 cm | 9 kg |
347.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- For absorbents and spill control
Specifica
Yellow, Black | |
Polyethylene | |
Spill Tray | |
Beverage and Food Processing, Chemical, Healthcare, Manufacturing, Pharmaceutical, Laboratory |