Learn More
Brady™ Vasca per sversamenti
Spill tray with black base and yellow platform.
Marca: Brady™ 197579
193.80 EUR valido fino al 2024-12-20
Usa il codice promo "21731" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- For absorbents and spill control
Specifica
SPTY-30-YL-BK | |
7.9 gal. | |
Polyethylene | |
Beverage and Food Processing, Chemical, Healthcare, Manufacturing, Pharmaceutical, Laboratory | |
40.5 cm | |
80.5 cm | |
9.9 lb. |
Yellow, Black | |
30 L | |
Spill Tray | |
15.945 in. | |
31.693 in | |
6.102 in. | |
4.5 kg |