Learn More
3M™ Respiratori per particolato
Leggera e pieghevole. L'esclusivo design a tre pannelli della mascherina antiparticolato 3M Aura consente di aumentare il comfort e agevolare la comunicazione.
Marca: 3M™ 7000034740
75.22 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Fits a wide range of face shapes and sizes- Low breathing resistance filter technology for easier breathing
- Ingenious three-panel design accommodates greater facial movement during speech for more comfortable wear
- An embossed top panel to reduce fogging of eyewear
- A sculpted nose panel for improved compatibility with eyewear
- An innovative chin tab for ease of donning and adjustment of the respirator on the face
- Supplied in hygienic packaging to help protect the respirator from contamination before use, also allows practical storage and dispensing in the workplace.
- Cool Flow™ valve reduces heat build-up to offer workers comfortable protection - even in hot and humid conditions
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
EN 149:2001A1:2009, CE. | |
Doppia fascia | |
FFP1 | |
No | |
Protezione da particelle di polvere e particelle liquide non volatili, eliminazione di odori fastidiosi | |
Respiratore 9913 | |
Confezione da 20 | |
Boccetta |
Gray | |
Sì | |
Respiratore anti-particolato speciale serie 9000 | |
FFP1 | |
Sì | |
Sì | |
Particelle solide e di liquidi non volatili |