Learn More
3M™ Respiratori per particolato
Leggera e pieghevole. L'esclusivo design a tre pannelli della mascherina antiparticolato 3M Aura consente di aumentare il comfort e agevolare la comunicazione.
98.00€ - 2195.00€
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN149:2001 + A1:2009 |
---|---|
Design Type | Cup/Molded |
Monouso | Single-use |
Product Type | Respiratore antiparticolato specifico |
Size | Standard |
Codice del prodotto | Marca | Efficienza filtro | With Exhalation Valve | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Efficienza filtro | With Exhalation Valve | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
12352399
|
3M™
7000034739 |
FFP1 | Sì | Grigio |
98.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11763373
|
3M™
7000034737 |
FFP1 | No | Blu/Nero | N/A | N/A | N/A | |||||
11797564
|
3M™
7000034738 |
FFP2 | Sì | Blu |
137.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15263059
|
3M™
7000052909 |
FFP3 | Sì | Bianco |
2195.00€
pezzi 180 |
Spedizione stimata: 26-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12352389
|
3M™
7000034740 |
FFP1 | No | Gray |
162.00€
pezzi 20 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Per diversi tipi e dimensioni di volti- Tecnologia di filtrazione a bassa resistenza respiratoria per facilitare la respirazione
- Geniale design a tre pannelli per favorire i movimenti del viso durante le conversazioni e offrire un miglior comfort
- Pannello superiore in rilievo per ridurre l'appannamento degli occhiali
- Pannello per il naso sagomato per una migliore compatibilità con gli occhiali
- Linguetta innovativa per il mento per indossare con facilità e regolare il respiratore sul volto
- In confezioni igieniche per una maggiore protezione dalle contaminazioni prima dell'uso e per un pratico stoccaggio ed erogazione sul luogo di lavoro.
- La valvola Cool Flow™ riduce l'accumulo di calore per offrire ai lavoratori una comoda protezione, anche in ambienti caldi e umidi
Specifica
EN149:2001 + A1:2009 | |
Single-use | |
Standard | |
Yes | |
Non-sterile |
Cup/Molded | |
Respiratore antiparticolato specifico | |
Electret (poliestere, polipropilene e carbonio) | |
Boccetta | |
No |
Titolo del prodotto
3M™ Respiratori per particolato