Learn More
Spectrum™ Spectra/Por™ Float-A-Lyzer™ G2 Dialysis Devices
Pronto e monouso, Float-A-Lyzer G2 integra un tubo a membrana di esteri di cellulosa (CE) di alto livello biotecnologico in un dispositivo facile da usare e di sicura convenienza per la dialisi di volumi ridotti (da 1 a 10 ml)
Marca: Spectrum™ G235067
197.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Ready-to-use and disposable, Float-A-Lyzer G2 incorporates biotech-grade cellulose ester (CE) membrane tubing into a preasembled dialysis device that is easy-to-use and provides ultimate convenience for small volume dialysis (1 to 10mL)
Available in volume sizes: 1mL, 5mL and 10 mL. Resealable screw cap is color-coded for 9 available MWCOs and provides open access for easy loading and total sample recovery with a disposable pipet (included for 5mL and 10mL sizes). Flotation ring (included) provides buoyancy to maximize dialysis efficiency.
- Superior handling and leak protection
- Resealable screw cap and pipet for easy loading and total recovery
- Highest membrane purity, no heavy metals and sulfides
- Minimizes volume specific dilution
- 9 MWCOs ranging from 100 to 1,000,000 Daltons
Specifica
Dispositivo per dialisi Float-A-Lyzer™ G2 | |
Estere di cellulosa | |
0.9 pollici | |
23 mm | |
160 mm | |
Tappo a vite | |
Pipetta monouso per 5 e 10 ml, anello di galleggiamento | |
Dispositivi per dialisi da laboratorio pronti per l'uso, elevata purezza delle membrane, migliore manipolazione e prevenzione da perdite, dal 95 al 98% di recupero del campione, perfetto per la dialisi di proteine elettroeluite o di frazioni cromatografiche |
Da 8 a 10 kd | |
0.39 pollici | |
10 mm | |
6.2 pollici | |
Polipropilene | |
Giallo | |
Confezione da 12 |