Learn More
3M™ Speedglas™ Outer Protection Plate 9000
3M™ Speedglas™ Outer Protection Plate 9000 for use with 3M™ Speedglas™ Welding Helmet Series 9000.
Marca:  3M™ 7000000206
Codice prodotto. 15729637
  • 74.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 25-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Replacement spare part to the original protection plate if any pits or scratches occur
  • For maximum safety and comfort, make it a habit to check your equipment regularly
  • Regularly clean with a soft cloth and replace if any pits or scratches occur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
EN 166‎, EN166:BT
Clear
Heat Resistant
Speedglas Welding Helmet Series 9000
Helmet Outside Protection Plate